Merck
254541
Sigma-Aldrich
Acetylendicarbonsäure-bis-(trimethylsilylester)
97%
Synonym(e):
Bis-(trimethylsilyl)-acetylendicarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O4Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.42
Beilstein:
4680184
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)