Merck
252972
Sigma-Aldrich
Diphenylvinylphosphin
95%
Synonym(e):
Ethenyldiphenylphosphine, Vinyldiphenylphosphine
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2PCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.626 (lit.)
bp
104 °C/0.25 mmHg (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C=CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2
InChIKey
AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)