Merck
252468
Sigma-Aldrich
Rhodamin 6 G -tetrafluoroborat
Dye content 99 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H30N2O3 · HBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 99%
mp (Schmelzpunkt)
264-266 °C (lit.)
λmax
528 nm
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
Anwendung
Geeignet als Laserfarbstoff.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)