Wichtige Dokumente
251666
N-(3-Sulfopropyl)-2-vinylpyridiniumbetain Inneres Salz
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)CCC[n+]1ccccc1C=C
InChI
1S/C10H13NO3S/c1-2-10-6-3-4-7-11(10)8-5-9-15(12,13)14/h2-4,6-7H,1,5,8-9H2
InChIKey
DNHDSWZXBHTLDP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)