Merck
251151
Sigma-Aldrich
Anisolchromtricarbonyl
99%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5OCH3)Cr(CO)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
84-85 °C (lit.)
SMILES String
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COc1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)