Wichtige Dokumente
250457
Phosphorylcholinchlorid Calciumsalz Tetrahydrat
98%
Synonym(e):
Choline chloride phosphate calcium salt
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClN(CH3)3CH2CH2OPO3Ca·4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.73
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Empfohlene Produkte
Assay
98%
SMILES String
[Cl-].[Ca++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?