Merck
250341
Sigma-Aldrich
α,α-Dimethyl-4-phenoxypropiophenon
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OC6H4COC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
bp
175 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)