Wichtige Dokumente
249238
cis-9-Heneicosen
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
SMILES String
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)