245313
Diosmin
technical grade, 90%
Synonym(e):
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavon-7-rutinosid, Barosmin, Buchu-Harz, Diosmetin-7-O-rhamnosylglucosid, Diosmetin-7-rutinosid
About This Item
Qualität
technical grade
Assay
90%
SMILES String
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChIKey
GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?