Merck
243744
Sigma-Aldrich
Bis-(4-pivaloylbenzyl)-malonsäure-diethylester
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H40O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
CCOC(=O)C(Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)C)(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)C)C(=O)OCC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)