Merck
242055
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoracetamid
≥97%
Synonym(e):
MTBSTFA
About This Item
Lineare Formel:
CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.33
Beilstein:
3606546
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChIKey
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)