Merck
23908
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-PAM-Harz
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
Synonym(e):
Boc-L-prolin gebunden an PAM Harz
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Kennzeichnungsgrad
~0.7 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)