Merck
238783
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,6-heptadien-1-al, Isomerengemisch
96%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
47 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CC=C)C=C(C)C=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)