Merck
234680
Sigma-Aldrich
Tetracosansäure
99%
Synonym(e):
Lignocerinsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)22COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.64
Beilstein:
1728237
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
bp
272 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
75-83 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)