Wichtige Dokumente
234540
Mandelsäure-ethylester
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.512 (lit.)
bp
253-255 °C (lit.)
Dichte
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?