Merck
232823
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Dinatriumsalz
technical grade, ≥92%
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C10H4(SO3Na)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
≥92%
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1cc2cc(O)c(cc2cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)