Wichtige Dokumente
228311
Kalium-4-cyclohexyl-butyrat
Synonym(e):
4-Cyclohexyl-buttersäure Kaliumsalz, Cyclohexanbuttersäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95.0-105.0% (perchloric acid titration)
Form
crystals and lumps
Enthält
≤5% cyclohexanebutyric acid for enhanced solubility
SMILES String
[K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2.K/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h9H,1-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?