Merck
228141
Sigma-Aldrich
Calcium-4-cyclohexyl-butyrat
About This Item
Lineare Formel:
[C6H11(CH2)3CO2]2Ca
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=C(CCCC1CCCCC1)O[Ca]OC(=O)CCCC2CCCCC2
InChI
1S/2C10H18O2.Ca/c2*11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h2*9H,1-8H2,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChIKey
HJZOVZBKGRJCRX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Calcium standard salt for organic systems. Lot specific assay on label.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)