Merck
226386
1-(Mesitylen-2-sulfonyl)-1H-1,2,4-triazol
98%
Synonym(e):
MST
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.30
Beilstein:
618223
MDL-Nummer:
Assay
98%
SMILES String
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cncn2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)