Wichtige Dokumente
226300
1,3-Dithiolan-2-carbonsäure-ethylester
98%
Synonym(e):
Ethyl-1,3-dithiolan-2-carboxylat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.27
Beilstein:
118157
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
InChIKey
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?