Merck
222852
Sigma-Aldrich
D-Ornithin -monohydrochlorid
98%
Synonym(e):
(R)-2,5-Diamino-pentansäure -monohydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
Beilstein:
4153339
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −21.8°, c = 2 in 5 M HCl
Optische Reinheit
ee: 96% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.NCCC[C@@H](N)C(O)=O
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)