Merck
222267
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyl)anthracen
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C18H18/c1-18(2,3)17-9-8-15-10-13-6-4-5-7-14(13)11-16(15)12-17/h4-12H,1-3H3
InChIKey
WBPXZSIKOVBSAS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(tert-Butyl)anthracene may be used in chemical synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)