Wichtige Dokumente
220353
4(7)-Brom-7(4)-methyl-1-indanon, Isomerengemisch
65%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrO
Molekulargewicht:
225.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Konzentration
65%
Sonstige Hinweise
Remainder 6-bromo-1-indanone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)