Wichtige Dokumente
218855
9-Chlor-9-phenyl-xanthen
97%
Synonym(e):
Pixylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-106 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to orange
SMILES String
ClC2(c1ccccc1)c3ccccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C19H13ClO/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)15-10-4-6-12-17(15)21-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChIKey
HTGMODSTGYKJDG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?