Merck
218162
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-fluor-phenylessigsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.58
Beilstein:
4401142
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
120-123 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)Cc1c(F)cccc1Cl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)