Wichtige Dokumente
217832
Agaricinsäure
97%
Synonym(e):
2-Hydroxy-1,2,3-nonadecanetricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChIKey
HZLCGUXUOFWCCN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)