Merck
216119
Sigma-Aldrich
3,3′-(2-Phenylethylimino)-di-(propionsäureethylester)
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH2N(CH2CH2CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
190-193 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CCN(CCC(=O)OCC)CCc1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)