Merck
209503
Sigma-Aldrich
2-Fluor-DL-α-phenylglycin
98%
Synonym(e):
(2-Fluorophenyl)glycine, 2-Fluoro-DL-phenylglycine, alpha-amino-2-fluorobenzeneacetic acid
Größe auswählen
10 G
CHF 343.00
CHF 343.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 343.00
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.15
Beilstein:
3031716
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 343.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)