Merck
196541
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3,5-dinitrobenzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H2(NO2)2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
86-89 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(CO)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O5/c1-5-6(4-11)2-7(9(12)13)3-8(5)10(14)15/h2-3,11H,4H2,1H3
InChIKey
HLBXFLNVFJFEKD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)