Merck
195715
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-isobutylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
241-242 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChIKey
KYZHGEFMXZOSJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)