Wichtige Dokumente
194670
4-Decanon
98%
Synonym(e):
Hexyl propyl ketone
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5COCH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(=O)CCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)