Merck
193844
Sigma-Aldrich
2-Chlorphenethylalkohol
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.61
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
84-85 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChIKey
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chlorophenethyl alcohol may be used in the chemical synthesis of amines.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)