Merck
193615
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlor-3-nitropyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Verfügbarkeit
available only in EU
SMILES String
Nc1nc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)