192023
Poly(acrylsäure) partielles Natriumsalz -Lösung
average Mw ~2,000 by GPC, 61-65 wt. % in H2O
Synonym(e):
Acrylic acid-sodium acrylate copolymer, Sodium acrylate-acrylic acid copolymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~2,000 by GPC
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Na, 0.6%
Konzentration
61-65 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.442
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves