Merck
191981
Sigma-Aldrich
Poly(2-acrylamid-2-methyl-1-propansulfonsäure-co-acrylonitril)
acrylonitrile ~95 wt. %
Synonym(e):
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid-acrylonitrile copolymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Zusammensetzung
acrylonitrile, ~95 wt. %
Qualitätsniveau
SMILES String
C=CC#N.CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.