Merck
191957
Sigma-Aldrich
Poly-(methacrylsäure-isobornylester)
average Mw ~554,000 by GPC, beads
About This Item
Lineare Formel:
(C14H22O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Form
beads
Mol-Gew.
average Mw ~554,000 by GPC
Übergangstemp.
Tg 110 °C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)