Wichtige Dokumente
191302
N-(2-Chlorethyl)-benzamid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CONHCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
SMILES String
ClCCNC(=O)c1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?