Wichtige Dokumente
189081
cis-1,2-Cyclohexandimethanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
InChIKey
XDODWINGEHBYRT-OCAPTIKFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?