Wichtige Dokumente
187712
1-Chloranthracen
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-80 °C (lit.)
Dichte
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cccc2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H
InChIKey
SRIHSAFSOOUEGL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?