18722
Rizinusöl
meets analytical specification of DAB, refined
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
peroxide value <= 5
Form
viscous liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +3.0 to +6.0°
Qualität
meets analytical specification of DAB
refined
Verunreinigungen
≤0.3% water (Karl Fischer)
≤1% unsaponifiable matter
Brechungsindex
n20/D 1.477-1.481
n20/D 1.478 (lit.)
Dynamische Viskosität
950-1100 mPa.s
bp
313 °C (lit.)
Säurezahl
≤1
Hydroxylzahl
≥160
Iodzahl
82‑90
Verseifungszahl
176‑187
Dichte
0.952-0.965 g/mL at 20 °C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves