Merck
18717
Sigma-Aldrich
(3R,6R)-3,6-Octandiol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
Beilstein:
4780881
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1
SMILES String
CC[C@@H](O)CC[C@H](O)CC
Anwendung
Used as a convenient starting material for the preparation of enantiomerically pure bis(phospholano)ethane ligands.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)