Merck
183741
Sigma-Aldrich
(+)-p-Menth-1-en-9-ol, Isomerengemisch
(R,R)-isomer ~67%, (R,S)-isomer ~33%, 97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +99°, c = 4.2 in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
115-116 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CO)C1CCC(C)=CC1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)