Merck
183415
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dichlorpropiophenon
99%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3COC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
bp
136-140 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
FKGDMSJKLIQBQS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3′,4′-Dichloropropiophenone was used in the synthesis of (S)-3-chloro-1-(4-chlorophenyl)-1-propanol.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A stereocontrolled route to 2-substituted chromans.
Hodgetts KJ.
Tetrahedron Letters, 41(44), 8655-8659 (2000)