Merck
183202
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-γ-butyrolacton
technical grade
Synonym(e):
2,2-Diphenylbutyrolacton, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)