Merck
168793
Sigma-Aldrich
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
99%
Größe auswählen
25 G
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 164.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(10(11)14-3)5-9(6-8)13-2/h4-6H,1-3H3
InChIKey
YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bromination of methyl 3,5-dimethoxybenzoate has been investigated[1].
Anwendung
Packaged in glass bottles
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The bromination of some derivatives of resorcinol.
Cannon JR, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 3495-3504 (1971)
An Improved Synthesis of 5, 7-Dimethoxy-4-methylphthalide, A Key Intermediate in the Synthesis of Mycophenolic Acid.
Makara GM, et al.
Synthetic Communications, 26(10), 1935-1942 (1996)