Wichtige Dokumente
164313
3-Methoxytyramin -hydrochlorid
96%
Synonym(e):
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamin -hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxy-phenol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChIKey
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?