Merck
163775
Sigma-Aldrich
MOPS
Synonym(e):
3-Morpholino-propansulfonsäure, 4-Morpholin-propansulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26
Beilstein:
1106776
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
Nützlicher pH-Bereich
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
SMILES String
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChIKey
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Buffer useful in the physiological pH range. pKa=7.20 at 20°C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 2237-2237 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 35-35 (1983)