Wichtige Dokumente
163643
N,N-Dimethylthioformamid
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.576 (lit.)
bp
58-60 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[H]C(=S)N(C)C
InChI
1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
SKECXRFZFFAANN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?