Wichtige Dokumente
162345
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
99%
Synonym(e):
3,4-Dimethoxy-hydrozimtsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-97 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?