Merck
161918
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylglycin
98%
Synonym(e):
α-amino-α-phenyl-Benzeneacetic acid
Größe auswählen
5 G
CHF 148.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 148.00
About This Item
Lineare Formel:
H2NC(C6H5)2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
2,2-Diphenylglycin, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
245-247 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
InChIKey
YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)